1,2-Dibromtetrafluorbenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
311350010 311350050
ACRO311350010EA 50.2 EUR
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromtetrafluorbenzol 99%
1,2-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 198 °C
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 2,23 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039209
CAS-Nummer: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %