2-Brom-4-chlorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16218.14 A16218.22
A16218.14EA 49 EUR
A16218.14 A16218.22
2-Brom-4-chlorphenol ≥98%
2-Brom-4-chlorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 695-96-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 2042871 MDL No.: MFCD00002319
Formel: C₆H₄BrClO
Molekulargewicht: 207.45 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002319
CAS-Nummer: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
UN-Nummer: 2020
ADR: 6.1 III