4-Brom-3-chloranilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SPB07210.1 SPB07210.10 SPB07210.50
MAYBSPB07210.1EA 0 EUR
MAYBSPB07210.1 MAYBSPB07210.10 MAYBSPB07210.50
4-Brom-3-chloranilin
4-Brom-3-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…68 °C
MDL Number: MFCD00041311
CAS-Nummer: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III