4-Brom-2-chloranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A17859.09
A17859.18
A17859.30
A17859.09EA
48.1
EUR
A17859.09
A17859.18
A17859.30
4-Brom-2-chloranilin ≥98%
4-Brom-2-chloranilin
Purity: 98+%
CAS No.: 38762-41-3
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 3117740
Formel:
C₆H₅BrClN Molekulargewicht: 206.47 g/mol Siedepunkt: 264 Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007660 CAS-Nummer: 38762-41-3 EINECS: 254-118-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...