4-Brom-2,6-dichloranilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
BTB03106.1
BTB03106.10
BTB03106.50
MAYBBTB03106.1EA
0
EUR
MAYBBTB03106.1
MAYBBTB03106.10
MAYBBTB03106.50
4-Brom-2,6-dichloranilin
4-Brom-2,6-dichloranilin
Formel:
C₆H₄BrCl₂N Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 90 °C |
MDL Number:
MFCD00025162 CAS-Nummer: 697-88-1 EINECS: 211-809-5 |