3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
BTB03079.1 BTB03079.10 BTB03079.50
MAYBBTB03079.1EA 0 EUR
MAYBBTB03079.1 MAYBBTB03079.10 MAYBBTB03079.50
3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
MDL Number: MFCD00051690
CAS-Nummer: 19652-32-5