1-Brom-4-chlorbenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 98.3 EUR
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Brom-4-chlorbenzol 99%
1-Brom-4-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Dichte: 1.651 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-Nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %