1-Brom-3-chlorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromochlorobenzene
A14026.22
A14026.36
A14026.22EA
58.4
EUR
A14026.22
A14026.36
1-Brom-3-chlorbenzol ≥99%
1-Brom-3-chlorbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 108-37-2
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5770
Odour: Aromatic
Melting Point: -22°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1446353
MDL No.: MFCD00000568
Formel:
C₆H₄BrCl Siedepunkt: 195…196 °C Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1.630 Flammpunkt: 80 °C (176 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000568 CAS-Nummer: 108-37-2 EINECS: 203-575-8 |