1-Brom-2,4-dichlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichlorobromobenzene
A12298.06
A12298.14
A12298.22
A12298.06EA
46.1
EUR
A12298.06
A12298.14
A12298.22
1-Brom-2,4-dichlorbenzol ≥98%
1-Brom-2,4-dichlorbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 1193-72-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 26-27°
Boiling Point: 235°
MDL No.: MFCD00018333
Formel:
C₆H₃BrCl₂ Siedepunkt: 235 °C Schmelzpunkt: 26…27 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00018333 CAS-Nummer: 1193-72-2 EINECS: 214-778-6 |