Schraubverschluss für Laborflaschen
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
07105500 07105501 07105502
LENZ07105500EA 95.6 EUR
LENZ07105500 LENZ07105501 LENZ07105502
Schraubverschluss für Laborflaschen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PBT, rot, mit PTFE-beschichteten Dichtungen.
  • Für DIN GL-Gewinde
  • Hitzebeständig bis +180 °C
  • Autoklavierbar, mit heißer Luft sterilisierbar