Schraubverschlüsse für Laborflaschen mit GL-Gewinde
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
07105100 07105200 07105300
LENZ07105100EA 22.7 EUR
LENZ07105100 LENZ07105200 LENZ07105300
Schraubverschlüsse für Laborflaschen mit GL-Gewinde
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Diese Schraubverschlüsse bestehen aus Polypropylen.
  • Hitzebeständig bis 140 °C