3-Brombenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Bromobenzoic Acid
A12606.14
A12606.22
A12606.14EA
43.7
EUR
A12606.14
A12606.22
3-Brombenzoesäure ≥98%
3-Brombenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 585-76-2
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 2041792
Formel:
C₇H₅BrO₂ Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 153…157 °C Dichte: 1.948 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002487 CAS-Nummer: 585-76-2 EINECS: 209-562-3 |