2-Brombenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Bromobenzoic Acid
160080250 160081000
ACRO160080250EA 32.4 EUR
ACRO160080250 ACRO160081000
2-Brombenzoesäure 97%
2-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Dichte: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ≥ 100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002402
CAS-Nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)