Becher, hohe Form
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
07004028 07004037 07004043 07004049 07004055 07004061 07004067 07004070 07004073 07004076
LENZ07004028EA 93.7 EUR
LENZ07004028 LENZ07004037 LENZ07004043 LENZ07004049 LENZ07004055 LENZ07004061 LENZ07004067 LENZ07004070 LENZ07004073 LENZ07004076
Becher, hohe Form
Becher
DURAN® Borosilikatglas, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Graduiert für ungefähres Ablesen der Inhalte und Beschriftungsfeld.