4-Brombenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SB01251.1 SB01251.10 SB01251.50
MAYBSB01251.1EA 0 EUR
MAYBSB01251.1 MAYBSB01251.10 MAYBSB01251.50
4-Brombenzonitril
4-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼90 °C
Dichte: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001811
CAS-Nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III