4-Brombenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Bromobenzonitrile
A10914.18 A10914.09 A10914.30
A10914.18EA 171 EUR
A10914.18 A10914.09 A10914.30
4-Brombenzonitril ≥98%
4-Brombenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 623-00-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 111-114° Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 2041518 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001811
Formel: C₇H₄BrN
Molekulargewicht: 182.02 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Dichte: 1.562
Flammpunkt: 130 °C (266 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001811
CAS-Nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III