4-Brombenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
106710100
106710500
ACRO106710100EA
36.9
EUR
ACRO106710100
ACRO106710500
4-Brombenzonitril 98%
4-Brombenzonitril
Formel:
C₇H₄BrN Siedepunkt: 235…237 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 111…114 °C Dichte: 1,562 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001811 CAS-Nummer: 623-00-7 EINECS: 210-764-9 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 114 °C |
GC | ≥97.5 % |