Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, SoftGrip™
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
55019-36 55019-32 55019-38 55019-40 55019-11 55019-13 55019-15 55019-17 55019-19 55019-30 55019-34 55019-01 55019-03 55019-05 55019-07 55019-09
HAMI55019-36EA 344 EUR
HAMI55019-36 HAMI55019-32 HAMI55019-38 HAMI55019-40 HAMI55019-11 HAMI55019-13 HAMI55019-15 HAMI55019-17 HAMI55019-19 HAMI55019-30 HAMI55019-34 HAMI55019-01 HAMI55019-03 HAMI55019-05 HAMI55019-07 HAMI55019-09
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, SoftGrip™
Pipetten Mikropipetten
Dank des leicht konturierten Griffs und des gebogenen Fingerbügels sind die Pipetten sehr bequem zu halten. Der schmale Abwurf besteht aus starkem, chemikalienbeständigem Polymer. Das schlanke Design ermöglicht es, den Boden von engen Röhrchen zu erreichen, ohne extra lange Spitzen benutzen zu müssen.
  • Hergestellt aus hochqualitativen, modernen Materialien; konstruiert für eine jahrelange zuverlässige Funktion
  • Alle Pipetten sind komplett autoklavierbar für einfache Dekontaminierung und Sterilisierung, ohne Auseinandernehmen und Rekalibrierung
  • Isolierter Volumenring verhindert versehentliches Verstellen des Volumens
  • Vergrößerter, einfach zu lesender Mikrometer garantiert reproduzierbare und präzise Volumeneinstellung
  • Jede Pipette erfüllt oder übertrifft die Industrie-Standards für Genauigkeit und Präzision, wenn sie in Verbindung mit Hamilton Universal AdvanTip Precision Pipettenspitzen benutzt werden
Sechs Modelle mit einstellbarem Volumen und zehn Modelle mit festem Volumen decken den Volumenbereich von 0,2 µl bis zu 1 ml ab. Alle Pipetten haben farbkodierte Kolbenknöpfe und Etiketten für eine einfache Volumenidentifizierung.