5-Bromvanillin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
BTB06293.1 BTB06293EA BTB06293EE
MAYBBTB06293.1EA 0 EUR
MAYBBTB06293.1 MAYBBTB06293EA MAYBBTB06293EE
5-Bromvanillin
5-Bromvanillin
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekulargewicht: 231.05 g/mol
Siedepunkt: 314
Schmelzpunkt: 166…167 °C
MDL Number: MFCD00006940
CAS-Nummer: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6