5-Bromvanillin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A12861.14
A12861.22
A12861.14EA
29.2
EUR
A12861.14
A12861.22
5-Bromvanillin ≥98%
5-Bromvanillin
Purity: 98%
CAS No.: 2973-76-4
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 2049761
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molekulargewicht: 231.05 g/mol Siedepunkt: 314 Schmelzpunkt: 162…166 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006940 CAS-Nummer: 2973-76-4 EINECS: 221-016-6 |