VERAL-Flaschen, Klarglas oder Braunglas, ohne Schraubverschluss
Lieferant: RIXIUS
1-0401-0050-28 1-0400-0500-28 1-0400-1000-28 1-0400-0100-28 1-0400-0200-28 1-0400-0250-28 1-0400005028PP 1-0401-0250-28 1-0401-0060-28 1-0401-0150-28 1-0401-0100-28 1-0401-0500-28 1-0401-1000-28 1-0401003028AD 1-0400-0030-28 1-0401-0200-28
RIXI1-0401-0050-28EA 226 EUR
RIXI1-0401-0050-28 215-2859 215-2860 215-2855 215-2857 215-2858 215-2854 215-2866 215-2862 215-2864 215-2863 215-2867 215-2868 215-3606 RIXI1-0400-0030-28 215-4420
VERAL-Flaschen, Klarglas oder Braunglas, ohne Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Klarglas oder Braunglas, mit Gewinde.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
  • Verschlüsse bitte separat bestellen
Leichte Verpackungsflaschen. Hervorragend geeignet für Probennahme, Lagerung und Transport von Flüssigkeiten. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.