Klemmen für Standgitter
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
06247015 06247010 06247020
LENZ06247015EA 1540 EUR
LENZ06247015 LENZ06247010 LENZ06247020
Klemmen für Standgitter
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.