4-Brombenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04146.0010
8.04146.0100
8.04146.0010EA
45.8
EUR
8.04146.0010
8.04146.0100
4-Brombenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzaldehyd
Formel:
C₇H₅BrO Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: 1.849 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003377 CAS-Nummer: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 55 - 58 °C |
Molar Mass | 185.02 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Boiling Point | 123 - 125 °C (31 hPa) |
Flash Point | 108 °C |
Density | 1.85 g/cm3 |