4-Brombenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
SB01132.1
SB01132EA
SB01132EE
MAYBSB01132.1EA
0
EUR
MAYBSB01132.1
MAYBSB01132EA
MAYBSB01132EE
4-Brombenzaldehyd
4-Brombenzaldehyd
Formel:
C₇H₅BrO Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: 1,849 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003377 CAS-Nummer: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |