4-Brombenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
106670250
106671000
106675000
ACRO106670250EA
68.9
EUR
ACRO106670250
ACRO106671000
ACRO106675000
4-Brombenzaldehyd 99%
4-Brombenzaldehyd
Formel:
C₇H₅BrO Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…58 °C Dichte: 1,849 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003377 CAS-Nummer: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 59 °C |
GC | ≥98.5 % |