1,3,5-Tribrombenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
161080250 161081000
ACRO161080250EA 54.6 EUR
ACRO161080250 ACRO161081000
1,3,5-Tribrombenzol 98%
1,3,5-Tribromobenzene
Formel: C₆H₃Br₃
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 118…123 °C
Dichte: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000080
CAS-Nummer: 626-39-1
EINECS: 210-947-3