Microlab® 600 Spritzendispenser
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
ML620-DIS ML635 ML615-DIS ML625-DIS ML630 ML610-DIS ML615-CNT
613-1567EA 7060 EUR
613-1567 613-1569 615-0025 613-2970 613-2971 615-0023 615-0024
Microlab® 600 Spritzendispenser
Syringe Dispensing Systems
Die Microlab® 600 Dispenser sind hochpräzise Spritzenpumpen mit einer grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche, die für die schnelle und einfache Dispensierung von Flüssigkeiten konzipiert ist. Dieses Verdrängungssystem bietet eine Genauigkeit von über 99%, unabhängig von Flüssigkeitsviskosität, Dampfdruck und Temperatur. Der inerte Flüssigkeitspfad minimiert die Probenverschleppung und verbessert die Kompatibilität mit aggressiven Chemikalien. Es sind drei verschiedene Spendermodelle erhältlich.
  • Dispensiert Volumina von 100 ul bis 50 ml
  • Inerter Flüssigkeitspfad widersteht auch aggressiven Chemikalien
Der Einzelspritzendispenser ist ideal für spezielle Dispensieranwendungen, die einen einzelnen Spritzenantrieb erfordern. Der Doppelspritzendispenser verfügt über zwei Spritzenantriebe für Anwendungen wie Tierdosierung, bei denen mehr als eine Flüssigkeit gleichzeitig verwendet werden muss. Der Doppelspritzen-Dauerdispenser ist für zeitkritische Anwendungen konzipiert, bei denen wiederholtes Dispensieren erforderlich ist.
Der Basis-Controller wird standardmäßig mit einem Schnellstartbildschirm geliefert, der grundlegende Verdünnungs- und Abgabefunktionen bietet. Der erweiterte Controller bietet zusätzliche Funktionen durch intuitive Assistenten und den benutzerdefinierten Methodeneditor. Assistenteneinstellungen können als Favoriten oder benutzerdefinierte Methoden auf dem Hardwareschlüssel gespeichert werden. Der Basis-Controller kann auf den erweiterten Controller aktualisiert werden, wenn er nicht anfangs ausgewählt wurde.
Die eigenständige Spritzenpumpe bietet vollständige Kontrolle mit benutzerdefinierten Programmiermethoden unter Verwendung von Visual C#®, Visual Basic® und LabVIEW®. Befehle können von überall auf der Welt an jedes Instrument im Netzwerk gesendet werden. Die API ist kompatibel mit Windows®-Computern mit Microsoft®. NET Version 2.0 oder höher.
Zertifizierungen: CE-Kennzeichnung. CSA-zertifiziert.
Zubehörinformationen: Die Bubble Free Prime (BFP)-Spritze wurde speziell für die Microlab® 600-Serie entwickelt und ist der einzige Spritzentyp, der mit dem Instrument kompatibel ist. Sie hat eine konische Kolbenspitze, die durch das Gewindeende und in das Ventil hineinragt. Diese einzigartige Konstruktion drückt die Luft aus der Spritze und dem Ventil heraus, wodurch die Anzahl der erforderlichen Ansaugzyklen verringert wird.
Bestellinformation: Dispenser werden mit einer Concorde-Handsonde (Doppeldispenser verwenden die Doppel-Druckknopf-Handsonde), Universalventilen, Füll-/Dispensierschläuchen, Zubehörhalter, länderspezifischem Netzkabel und Standardspritzen geliefert. Standalone-Pumpen werden mit Universalventilen, länderspezifischem Netzkabel und Standardspritzen geliefert. Um einen Dispenser oder eine Standalone-Pumpe mit anderen Spritzengrößen zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro.