Anthracen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
10580-100G 10580-25G
SIAL10580-100GEA 365 EUR
SIAL10580-100G SIAL10580-25G
Anthracen, Sigma-Aldrich®
Anthracen
Formel: C₁₄H₁₀
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…112 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001240
CAS-Nummer: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM