Anthracen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17261.0B
A17261.0I
A17261.0BEA
251
EUR
A17261.0B
A17261.0I
Anthracen ≥97%
Anthracen
Purity: 97%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 213-216°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Formel:
C₁₄H₁₀ Molekulargewicht: 178.23 g/mol Siedepunkt: 340…342 °C Schmelzpunkt: 213…216 °C Dichte: 1.250 Flammpunkt: 121 °C (249 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001240 CAS-Nummer: 120-12-7 EINECS: 204-371-1 ADR: 9 III Merck Index: 13,00687 |