Edelstahl-Fittings, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
U-320X U-321X U-400X U-401 U-401X U-410 U-410X U-450
554-1806EA 117 EUR
554-1806 554-1807 554-1808 UPCHU-401 554-1809 554-5694 554-1810 554-5695
Edelstahl-Fittings, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Hinweis: Verwenden Sie keine Metallfittings bei Plastikanschlüssen, da dies Schäden an den Anschlüssen verursachen kann.
  • Für konische Anschlüsse
  • Für Druck bis 20.000 psi (1380 bar)