2-Methyl-2-buten ≥95% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
86262-1L-F
86262-250ML-F
86262-50ML-F
SIAL86262-1L-FEA
409
EUR
SIAL86262-1L-F
SIAL86262-250ML-F
SIAL86262-50ML-F
2-Methyl-2-buten ≥95% (durch GC), Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-buten
Formel:
C₅H₁₀ Siedepunkt: 35…38 °C (lit.) Schmelzpunkt: –124 °C Dichte: 0.6623 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –45 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009276 CAS-Nummer: 513-35-9 EINECS: 208-156-3 UN-Nummer: 2460 ADR: 3,II Merck Index: 12,00649 |