2-Ethyl-1-buten ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L11553.06
L11553.14
L11553.06EA
60.5
EUR
L11553.06
L11553.14
2-Ethyl-1-buten ≥97%
2-Ethyl-1-buten
Purity: 97%
CAS No.: 760-21-4
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -26°(-14°F)
Refractive Index: 1.3960
Melting Point: -132°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1697102
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009341
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 63…64 °C Schmelzpunkt: –132 °C Dichte: 0.689 Flammpunkt: –26 °C (–14 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009341 CAS-Nummer: 760-21-4 EINECS: 212-078-5 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,II |