2,3-Dimethyl-2-buten 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetramethylethylene
156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 58.6 EUR
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Dimethyl-2-buten 98%
2,3-Dimethyl-2-buten
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 73 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0.7 g/cm³
Flammpunkt: –16 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008897
CAS-Nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %