1-Chlor-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20314.0250
8.20314.0050
8.20314.0250EA
65.4
EUR
8.20314.0250
8.20314.0050
1-Chlor-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-methylpropan
Formel:
C₄H₉Cl Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –131 °C Dichte: 0,8829 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –17 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000954 CAS-Nummer: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN-Nummer: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,05155 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 28 mg/l (20 °C) |
Melting Point | -131 °C |
Molar Mass | 92.56 g/mol |
Boiling Point | 69 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 161 hPa (20 °C) |
Flash Point | -17 °C |
Refractive Index | 1.3975 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.0 - 8.8 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 395 °C |
Synonyms | Isobutyl chloride |
Hill Formula | C4H9Cl |
Chemical Formula | (CH3)2CHCH2Cl |