Übergangsstücke, NS-Kern auf KS-Schale
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
01521914 01521929 01522929 01523529
LENZ01521914EA 32.3 EUR
LENZ01521914 LENZ01521929 LENZ01522929 LENZ01523529
Übergangsstücke, NS-Kern auf KS-Schale
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters from ground joint cone to spherical joint socket.