1-Hexen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
213210010 213211000 213210250 213210025
ACRO213210010EA 49.5 EUR
ACRO213210010 ACRO213211000 ACRO213210250 ACRO213210025
1-Hexen 97%
1-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 62…65 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0,678 g/cm³
Flammpunkt: –26 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN-Nummer: 2370
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %