1-Hepten 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
120390250 120391000
ACRO120390250EA 71.8 EUR
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Hepten 98%
1-Hepten
Formel: C₇H₁₄
Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 0,697 g/cm³
Flammpunkt: –9 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009531
CAS-Nummer: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN-Nummer: 2278
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %