1-Decen ≥96% remainder isomers
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
31213.22 31213.36 31213.A3
31213.22EA 36.6 EUR
31213.22 31213.36 31213.A3
1-Decen ≥96% remainder isomers
1-Decen
Purity: 96% CAS No.: 872-05-9 Molecular Formula: C10H20 Formula Weight: 140.27 Flash Point: 49°(120°F) Physical Form: Liquid Density: 0.741 Refractive Index: 1.4210 Appearance: Colourless Melting Point: -66° Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 1737236 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009577
Formel: C₁₀H₂₀
Molekulargewicht: 140.27 g/mol
Siedepunkt: 170…171 °C
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0.741
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009577
CAS-Nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN-Nummer: 3295
ADR: 3 III