1-Decen ca. 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
111910010 111910025
ACRO111910010EA 56.5 EUR
ACRO111910010 ACRO111910025
1-Decen ca. 95%
1-Decen
Formel: C₁₀H₂₀
Siedepunkt: 169…171 °C
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,741 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009577
CAS-Nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %