1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylen 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
305690050
305690250
ACRO305690050EA
45.8
EUR
ACRO305690050
ACRO305690250
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylen 99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylen
Formel:
C₄H₇NO₂S₂ Molekulargewicht: 165.24 g/mol Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010443 CAS-Nummer: 13623-94-4 EINECS: 237-108-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 127 °C |
GC | ≥98.5 % |