cis-Dichlorethylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D62004-50G
D62004-10G
D62004-1G
SIALD62004-50GEA
609
EUR
SIALD62004-50G
SIALD62004-10G
SIALD62004-1G
cis-Dichlorethylen, Sigma-Aldrich®
Formel:
C₂H₂Cl₂ Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9,5 °C Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000925 CAS-Nummer: 156-59-2 EINECS: 205-859-7 UN-Nummer: 1150 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...