Petrischale, zum Einmalgebrauch
Lieferant: Brand
452000 452005
BRND452000EA 89.8 EUR
BRND452000 BRND452005
Petrischale, zum Einmalgebrauch
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, transparent, mit Einweg-Deckel. Erhältlich mit oder ohne Belüftungsnocken. Schalen und Deckel sind maschinell gefertigt, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren.