Becher, niedrige Form
Lieferant: HIRSCHMANN
7600186 7600160 7600170 7600175 7600180 7600183 7600189 7600190 7600191 7600193 7600194 7600196 7600197
HIRS7600186EA 23.4 EUR
HIRS7600186 HIRS7600160 HIRS7600170 HIRS7600175 HIRS7600180 HIRS7600183 HIRS7600189 HIRS7600190 HIRS7600191 HIRS7600193 HIRS7600194 HIRS7600196 HIRS7600197
Becher, niedrige Form
Becher
PP, hoch durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, wird die Reinigung bis maximal +60 °C empfohlen
  • Für das Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden.
Mit aufgedrukter blauer Skala, Bördelrand und Ausguss
Zertifizierungen: ISO 7056