Tetrachlorethylen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: C2Cl4
Formula Weight: 165.83
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formel:
C₂Cl₄ Siedepunkt: 120…121 °C Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1,623 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS-Nummer: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN-Nummer: 1897 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9190 |