Tetrachlorethylen 99+%, Spektralphotometrische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
167890010 167890025 167890100
ACRO167890010EA 93.5 EUR
ACRO167890010 ACRO167890025 ACRO167890100
Tetrachlorethylen 99+%, Spektralphotometrische Qualität
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
Siedepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,625 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN-Nummer: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %