Kühler, hocheffizient, vier Kühlschlangen
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
05255000 05255050
LENZ05255000EA 1310 EUR
LENZ05255000 LENZ05255050
Kühler, hocheffizient, vier Kühlschlangen
Kühler
DURAN® Borosilikatglas.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Hocheffiziente Kühler mit vier Kühlschlangen, Kühloberfläche: 2.350cm².