Büretten, gerader Hahn, Braunglas
Lieferant: HIRSCHMANN
3150160 3150170 3150175 3150260 3150270 3150275
HIRS3150160EA 152 EUR
HIRS3150160 HIRS3150170 HIRS3150175 HIRS3150260 HIRS3150270 HIRS3150275
Büretten, gerader Hahn, Braunglas
Büretten
Bürette, Klasse AS, DURAN®, Braunglas mit weißer Graduierung.
  • Gerade Glashahn mit Glasküken oder Ventilhahn mit PTFE-Spindel
  • Hauptpunkt-Ringgraduierung
  • Bernsteinfarben für lichtempfindliche Flüssigkeiten
  • Kalibriert für EX
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385