2,3-Dichlorpropen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichloro-1-propene
113691000 113695000
ACRO113691000EA 110 EUR
ACRO113691000 ACRO113695000
2,3-Dichlorpropen 98%
2,3-Dichlorpropen
Formel: C₃H₄Cl₂
Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –83.1 °C
Dichte: 1.2 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000943
CAS-Nummer: 78-88-6
EINECS: 201-153-8
UN-Nummer: 2047
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to pink-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4601 to 1.4621 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm