Allylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A29585-100G A29585-1KG A29585-3KG A29585-500G A29585-5G
SIALA29585-100GEA 53.6 EUR
SIALA29585-100G SIALA29585-1KG SIALA29585-3KG SIALA29585-500G SIALA29585-5G
Allylbromid, Sigma-Aldrich®
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN-Nummer: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00285