3-Methylpentan 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
127352500
127350010
127350500
ACRO127352500EA
95.7
EUR
ACRO127352500
ACRO127350010
ACRO127350500
3-Methylpentan 99+%
3-Methylpentan
Formel:
C₆H₁₄ Molekulargewicht: 86.18 g/mol Siedepunkt: 64 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –118 °C Dichte: 0.66 g/cm³ Flammpunkt: –32 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009342 CAS-Nummer: 96-14-0 EINECS: 202-481-4 UN-Nummer: 1208 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Assay | ≤8 % (Tetracyclin hydrochloride) On dry substance |
Water | ≤2.0 % |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Identification | Passes test |
pH | 2.3 to 3.3 (1 % in water CO2 free) |
Specific optical rotation | -235° to -250° (20°C, 589 nm) (c=0.25, water) (on dry substance) |
Absorbance | ≤0.40 (460 nm) |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |